Print…
Sulfato de cobre (II), anidro, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cupric sulphate
33308.22 33308.36 33308.A3
33308.22EA 58.1 EUR
33308.22 33308.36 33308.A3
Sulfato de cobre (II), anidro, grade reagente
Sulfato de cobre (II)
CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 3.6 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale grey Odour: Odourless Melting Point: 560° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Fórmula: CuSO₄
Peso Molecular: 159.61 g/mol
Ponto de Fusão: >560 °C (decomposição)
Densidade: 3.6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010981
Número CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,2653