Print…
Sulfato de cobre (II), anidro 98+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
197711000 197715000 197710025
ACRO197711000EA 32.2 EUR
ACRO197711000 ACRO197715000 ACRO197710025
Sulfato de cobre (II), anidro 98+% para análise
Sulfato de cobre (II)
Fórmula: CuSO₄
Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição)
Densidade: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010981
Número CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02722
Encomendar
Appearance Light green to grey Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.01 %