Silver(I) sulphide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9+%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Crystalline powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Fórmula:
Ag₂S Ponto de Fusão: 825 °C Densidade: 7,317 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003406 Número CAS: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8530 |