Print…
Copper(II) sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
342467-100G 342467-500G
SIAL342467-100GEA 162 EUR
SIAL342467-100G SIAL342467-500G
Copper(II) sulphide, Sigma-Aldrich®
Copper(II) sulphide
Fórmula: CuS
Densidade: 4,6 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016066
Número CAS: 1317-40-4
EINECS: 215-271-2
Merck Index: 12,02724