Copper(II) sulphide ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
42925.18
42925.30
42925.A1
42925.18EA
126
EUR
42925.18
42925.30
42925.A1
Copper(II) sulphide ≥99.8% (baseado em metais)
Copper(II) sulphide
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-40-4
Molecular Formula: CuS
Formula Weight: 95.60
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.9-4.6
Refractive Index: 1.45
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,2655
MDL No.: MFCD00016066
Fórmula:
CuS Peso Molecular: 95.61 g/mol Ponto de Fusão: 220 °C (decomposição) Densidade: 3.9…4.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016066 Número CAS: 1317-40-4 EINECS: 215-271-2 Merck Index: 14,2655 |