Copper(II) sulphide, ultra seco ≥99.98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
Ampulado sob árgon
14300.09
14300.18
14300.09EA
280
EUR
14300.09
14300.18
Copper(II) sulphide, ultra seco ≥99.98% (baseado em metais)
Copper(II) sulphide
Purity: 99.98%
CAS No.: 1317-40-4
Molecular Formula: CuS
Formula Weight: 95.60
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.9-4.6
Refractive Index: 1.45
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,2965
MDL No.: MFCD00016066
Fórmula:
CuS Peso Molecular: 95.61 g/mol Ponto de Fusão: 220 °C (decomposição) Densidade: 4.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016066 Número CAS: 1317-40-4 EINECS: 215-271-2 Merck Index: 14,2965 |