Print…
Copper (I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dicopper sulphide, Chacolcite, Copper(i)sulphide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
342459-1KG 342459-250G
SIAL342459-1KGEA 1400 EUR
SIAL342459-1KG SIAL342459-250G
Copper (I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Copper (I) sulphide
Fórmula: Cu₂S
Peso Molecular: 159.16 g/mol
Ponto de Fusão: 1100
Densidade: 5.783 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00016062
Número CAS: 22205-45-4
EINECS: 244-842-9
Merck Index: 13,02697