Copper (I) sulphide ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dicopper sulphide, Chacolcite, Copper(i)sulphide
14718.18
14718.30
14718.A1
14718.18EA
93.2
EUR
14718.18
14718.30
14718.A1
Copper (I) sulphide ≥99.5% (baseado em metais)
Copper (I) sulphide
Purity: 99.5%
CAS No.: 22205-45-4
Molecular Formula: Cu2S
Formula Weight: 159.14
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 5.60
Melting Point: ca 1100°
Solubility: Practically insoluble in water, acetic acid. Partially soluble in NH4OH
Merck Reference: 14,2667
MDL No.: MFCD00016062
Luminous paints, electrodes, solar cells, as catalyst
Fórmula:
Cu₂S Peso Molecular: 159.16 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 1100 °C Densidade: 5.60 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016062 Número CAS: 22205-45-4 EINECS: 244-842-9 Merck Index: 14,2667 |