Print…
Oxido de Prata (II) (≥86.6% Ag) (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40187.14 40187.06 40187.22
40187.14EA 452 EUR
40187.14 40187.06 40187.22
Oxido de Prata (II) (≥86.6% Ag) (baseado em metais)
Oxido de Prata (II)
Purity: 99.9% CAS No.: 1301-96-8 Molecular Formula: AgO Formula Weight: 123.87 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 7.44 Appearance: Grey to black Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,8522 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00044285
Fórmula: AgO
Ponto de Fusão: >100 °C (decomposição)
Densidade: 7,44
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044285
Número CAS: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8522