Oxido de Prata (II) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
22695.06
22695.14
22695.22
22695.06EA
64.1
EUR
22695.06
22695.14
22695.22
Oxido de Prata (II) ≥98%
Oxido de Prata (II)
Purity: 98%
CAS No.: 1301-96-8
Molecular Formula: AgO
Formula Weight: 123.87
Physical Form: Powder
Density: 7.44
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Manufacturing of silver oxide-zinc alkali batteries
Fórmula:
AgO Peso Molecular: 123.87 g/mol Ponto de Fusão: >100 °C (decomposição) Densidade: 7.44 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044285 Número CAS: 1301-96-8 EINECS: 215-098-2 UN: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,08666 |