Print…
Óxido de di-prata, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
226831-1G 226831-25G 226831-5G
SIAL226831-1GEA 68 EUR
SIAL226831-1G SIAL226831-25G SIAL226831-5G
Óxido de di-prata, Sigma-Aldrich®
Óxido de di-prata
Fórmula: Ag₂O
Ponto de Fusão: 800…830 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003404
Número CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665