Óxido de di-prata grau elétrico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
43268.A1
43268.30
43268.A1EA
0
EUR
43268.A1
43268.30
Óxido de di-prata grau elétrico
Óxido de di-prata
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.2
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
For battery plates, pollution control filters
Fórmula:
Ag₂O Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição) Densidade: 7,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003404 Número CAS: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8521 |