Print…
Óxido de cobre (II) ≥99.0% (TA), pó, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
61200-100G 61200-500G
61200-100GEA 124.83 EUR
61200-100G 61200-500G
Óxido de cobre (II) ≥99.0% (TA), pó, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Peso Molecular: 79.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 1.336 °C
Densidade: 6.450 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in HCl Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 100 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 500 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 500 ppm
Zinc (Zn) Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 500 ppm
Total N Max. 20 ppm