Print…
Óxido de cobre (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450804-10G 450804-50G
SIAL450804-10GEA 336 EUR
SIAL450804-10G SIAL450804-50G
Óxido de cobre (II), Sigma-Aldrich®
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Peso Molecular: 79.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 1326
Densidade: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674