Print…
Óxido de cobre (II) ≥94%, pó, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
23144.263EA 141 EUR
23144.263 23144.410
Óxido de cobre (II) ≥94%, pó, TECHNICAL
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1326 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Assay Min. 94 %