Print…
Óxido de cobre (II), fio fino ∼ 0.65 x 3 mm para análise elementar (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02765.0250 1.02765.1000
1.02765.0250EA 191 EUR
1.02765.0250 1.02765.1000
Óxido de cobre (II), fio fino ∼ 0.65 x 3 mm para análise elementar (surface: CuO, core: Cu₂O), Supelco®
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1300 °C
Densidade: 6,2 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Assay (oxygen demand as CuO) ≥ 55.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total carbon (C) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.005 %