Print…
Óxido de cobre (II), granular para análise elementar pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02764.0250 1.02764.2500
1.02764.0250EA 371 EUR
1.02764.0250 1.02764.2500
Óxido de cobre (II), granular para análise elementar pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Peso Molecular: 79.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 1326 (decomposição)
Densidade: 500 kg/m3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Assay (complexometric) ≥ 99
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
C (Carbon) ≤ 0.01 %
Bulk density 240 - 270 g/100 ml
Particle size (0.71-2 mm) ≥ 90 %