Print…
Óxido de cobre (II), Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02761.0500 1.02761.9025
1.02761.0500EA 679 EUR
1.02761.0500 1.02761.9025
Óxido de cobre (II), Supelco®
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1326 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)