Óxido de cobre (II), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
44663.09
44663.18
44663.09EA
49.7
EUR
44663.09
44663.18
Óxido de cobre (II), nanopó
Óxido de cobre (II)
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 13m2/g
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Fórmula:
CuO Peso Molecular: 79.55 g/mol Ponto de ebulição: 2000 Ponto de Fusão: 1326 Densidade: 6.3 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010979 Número CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2646 |