Óxido de cobre (II) ≥99.9995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
44356.06
44356.14
44356.22
44356.06EA
98.1
EUR
44356.06
44356.14
44356.22
Óxido de cobre (II) ≥99.9995% (baseado em metais)
Óxido de cobre (II)
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Fórmula:
CuO Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1326 °C Densidade: 6,3 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010979 Número CAS: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2646 |