Print…
Óxido de cobre (II), pó ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
405860250 405862500 405860010
ACRO405860250EA 31.2 EUR
ACRO405860250 ACRO405862500 ACRO405860010
Óxido de cobre (II), pó ACS
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Peso Molecular: 79.55 g/mol
Ponto de ebulição: 2000
Ponto de Fusão: 1326
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Appearance Black to brown-black Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %