Print…
Óxido de cobre (II) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 29.9 EUR
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Óxido de cobre (II) 97%
Óxido de cobre (II)
Fórmula: CuO
Ponto de ebulição: 2000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1326 °C
Densidade: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010979
Número CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Encomendar
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %