Print…
Óxido de cobre (I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Óxido cuproso
566284-25G 566284-5G
SIAL566284-25GEA 313 EUR
SIAL566284-25G SIAL566284-5G
Óxido de cobre (I), Sigma-Aldrich®
Óxido de cobre (I)
Fórmula: Cu₂O
Peso Molecular: 143.09 g/mol
Ponto de ebulição: 1800
Ponto de Fusão: 1232
Densidade: 5.7…6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010974
Número CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02694