Print…
Óxido de cobre (I), vermelho ≥86% (baseado em Cu), Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Óxido cuproso
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 340.9 EUR
12841-2.5KG 12841-500G
Óxido de cobre (I), vermelho ≥86% (baseado em Cu), Fluka™
Óxido de cobre (I)
Fórmula: Cu₂O
Peso Molecular: 143.09 g/mol
Ponto de ebulição: 1800
Ponto de Fusão: 1.230 °C
Densidade: 6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010974
Número CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
Merck Index: 13,02694
Encomendar
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %