Óxido de cobre (I) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-39-1
Molecular Formula: Cu2O
Formula Weight: 143.08
Physical Form: Powder
Density: 6.0
Refractive Index: 2.705
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Red to dark red
Odour: Odourless
Melting Point: 1235°
Boiling Point: 1800° dec.
Merck Reference: 14,2664
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010974
Fórmula:
Cu₂O Ponto de ebulição: 1800 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 1235 °C Densidade: 6,0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010974 Número CAS: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2664 |