Print…
Óxido de cobre (I) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Óxido cuproso
197420250 197425000 197420025
ACRO197420250EA 28 EUR
ACRO197420250 ACRO197425000 ACRO197420025
Óxido de cobre (I) 97%
Óxido de cobre (I)
Fórmula: Cu₂O
Peso Molecular: 143.09 g/mol
Ponto de ebulição: 1800
Ponto de Fusão: 1232
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010974
Número CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02694
Encomendar
Appearance Red-brown Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm