Nitrato de prata, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
204390-10G
204390-1G
204390-250G
204390-50G
SIAL204390-10GEA
213
EUR
SIAL204390-10G
SIAL204390-1G
SIAL204390-250G
SIAL204390-50G
Nitrato de prata, Sigma-Aldrich®
Nitrato de prata
Fórmula:
AgNO₃ Ponto de ebulição: 444 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 210 °C Densidade: 4,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003414 Número CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1,II ALCANCE: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...