Iodeto de prata ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Argentous iodide, Silver monoiodide
11419.14
11419.22
11419.14EA
242
EUR
11419.14
11419.22
Iodeto de prata ≥99.9% (baseado em metais)
Iodeto de prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-96-2
Molecular Formula: AgI
Formula Weight: 234.77
Physical Form: Crystalline
Density: 5.67
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 558°
Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides
Merck Reference: 14,8516
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003412
Fórmula:
AgI Peso Molecular: 234.77 g/mol Ponto de ebulição: 1506 Ponto de Fusão: 558 °C Densidade: 5.67 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003412 Número CAS: 7783-96-2 EINECS: 232-038-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8516 |