Print…
Iodeto de Cobre (I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cuprous iodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
215554-100G 215554-25G 215554-5G
SIAL215554-100GEA 576 EUR
SIAL215554-100G SIAL215554-25G SIAL215554-5G
Iodeto de Cobre (I), Sigma-Aldrich®
Iodeto de Cobre (I)
Fórmula: CuI
Ponto de ebulição: 1290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 602 °C
Densidade: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010978
Número CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692