Iodeto de Cobre (I) ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cuprous iodide
43153.22
43153.14
43153.06
43153.PG
43153.22EA
753
EUR
43153.22
43153.14
43153.06
43153.PG
Iodeto de Cobre (I) ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Iodeto de Cobre (I)
Purity: 99.998%
CAS No.: 7681-65-4
Molecular Formula: CuI
Formula Weight: 190.45
Physical Form: Chunks/powder
Density: 5.63
Refractive Index: 2.346
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale brown
Odour: Weak
Melting Point: 605°
Boiling Point: ca 1290°
Merck Reference: 14,2662
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010978
Fórmula:
CuI Ponto de ebulição: ∼1290 °C Ponto de Fusão: 605 °C Densidade: 5,63 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010978 Número CAS: 7681-65-4 EINECS: 231-674-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2662 |