Print…
Iodeto de Cobre (I) 99.995% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201500050 201500250 201501000
ACRO201500050EA 73.1 EUR
ACRO201500050 ACRO201500250 ACRO201501000
Iodeto de Cobre (I) 99.995% (baseado em traços de metais)
Iodeto de Cobre (I)
Fórmula: CuI
Ponto de ebulição: 1290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 605 °C
Densidade: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010978
Número CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Encomendar
Appearance White to grey to light brown Powder
Titration Complexometric 31.0 to 34.0 % (Cu)
Total trace metal impurities ≤50 ppm