Print…
Iodeto de Cobre (I) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cuprous iodide
194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 260 EUR
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
Iodeto de Cobre (I) 98%
Iodeto de Cobre (I)
Fórmula: CuI
Peso Molecular: 190.45 g/mol
Ponto de ebulição: 1290
Ponto de Fusão: 605 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010978
Número CAS: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02692
Encomendar
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm