Fluoreto de Prata (II) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Silver difluoride, Silver(II)fluoride
11610.04
11610.09
11610.18
11610.04EA
65.4
EUR
11610.04
11610.09
11610.18
Fluoreto de Prata (II) ≥98%
Fluoreto de Prata (II)
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-95-1
Molecular Formula: AgF2
Formula Weight: 145.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.6
Appearance: Brown
Melting Point: 690°
Merck Reference: 14,8513
UN No.: 3084
MDL No.: MFCD00003411
Fórmula:
AgF₂ Peso Molecular: 145.86 g/mol Ponto de Fusão: 690 Densidade: 4.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003411 Número CAS: 7783-95-1 EINECS: 232-037-5 UN: 3084 ADR: 8 II Merck Index: 12,08656 |