Copper(II) fluoride, anidro ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cupric fluoride
11489.09
11489.18
11489.09EA
87.8
EUR
11489.09
11489.18
Copper(II) fluoride, anidro ≥99.5%
Copper(II) fluoride
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-19-7
Molecular Formula: CuF2
Formula Weight: 101.54
Physical Form: Powder
Density: 4.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 950° dec.
Solubility: Solubility in water at 20° ca 4.7g/100ml
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010977
Cathodes in nonaqueous galvanic cells, high temp. fluorinating agent
Fórmula:
CuF₂ Peso Molecular: 101.54 g/mol Ponto de ebulição: 950 Ponto de Fusão: 950 °C (decomposição) Densidade: 4.85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010977 Número CAS: 7789-19-7 EINECS: 232-147-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,2638 |