Print…
Copper(II) fluoride, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric fluoride
203370250 203371000
ACRO203370250EA 147 EUR
ACRO203370250 ACRO203371000
Copper(II) fluoride, anidro 98%
Copper(II) fluoride
Fórmula: CuF₂
Peso Molecular: 101.54 g/mol
Ponto de ebulição: 950 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 950 °C (decomposição)
Densidade: 4.23 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010977
Número CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02704
Encomendar
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %