Carbonato de prata ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11420.14
11420.22
11420.14EA
179
EUR
11420.14
11420.22
Carbonato de prata ≥99.5% (baseado nos metais)
Carbonato de prata
Purity: 99.5%
CAS No.: 534-16-7
Molecular Formula: CAg2O3
Formula Weight: 275.75
Physical Form: Powder
Density: 6.08
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 218° dec.
Solubility: Insoluble in water. Freely soluble in dilute HNO3, ammonia
Merck Reference: 14,8507
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003403
Fórmula:
CAg₂O₃ Ponto de Fusão: 218 °C (decomposição) Densidade: 6,08 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003403 Número CAS: 534-16-7 EINECS: 208-590-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8507 |