Print…
Cianeto de prata, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Argentous cyanide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
184535-10G 184535-50G
SIAL184535-10GEA 108 EUR
SIAL184535-10G SIAL184535-50G
Cianeto de prata, Sigma-Aldrich®
Cianeto de prata
Fórmula: AgCN
Peso Molecular: 133.89 g/mol
Ponto de Fusão: 320…350 °C
Densidade: 3.943 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003409
Número CAS: 506-64-9
EINECS: 208-048-6
UN: 1684
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08655