Cianeto de prata ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Argentous cyanide
11424.22
11424.14
11424.22EA
508
EUR
11424.22
11424.14
Cianeto de prata ≥99%
Cianeto de prata
Purity: 99%
CAS No.: 506-64-9
Molecular Formula: CAgN
Formula Weight: 133.84
Physical Form: Powder
Density: 3.95
Refractive Index: 1.685
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 320° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, and alcohol. Soluble in alkali cyanides and boiling concentrated HNO3
Merck Reference: 14,8512
UN No.: 1684
MDL No.: MFCD00003409
Silver plating
Fórmula:
AgCN Peso Molecular: 133.89 g/mol Ponto de Fusão: 320 °C (decomposição) Densidade: 3.95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003409 Número CAS: 506-64-9 EINECS: 208-048-6 UN: 1684 Merck Index: 12,08655 |