Print…
Cianeto de Cobre (I) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Copper cyanide, Cuprous cyanide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 38.8 EUR
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Cianeto de Cobre (I) para síntese, Sigma-Aldrich®
Cianeto de Cobre (I)
Fórmula: CCuN
Peso Molecular: 89.56 g/mol
Ponto de Fusão: 474
Densidade: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010975
Número CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02691
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials