Print…
Cianeto de Cobre (I) 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper cyanide, Cuprous cyanide
202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 137 EUR
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
Cianeto de Cobre (I) 99%, extra puro
Cianeto de Cobre (I)
Fórmula: CCuN
Peso Molecular: 89.56 g/mol
Ponto de Fusão: 474
Densidade: 2.92 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010975
Número CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02691
Encomendar
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm