Print…
Cloreto de prata, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449571-1G 449571-5G
SIAL449571-1GEA 106 EUR
SIAL449571-1G SIAL449571-5G
Cloreto de prata, Sigma-Aldrich®
Cloreto de prata
Fórmula: AgCl
Ponto de ebulição: 1554 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 455 °C
Densidade: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003399
Número CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
Merck Index: 13,08582