Print…
Cloreto de cobre (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Copper dichloride, Cupric chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
451665-25G 451665-5G
SIAL451665-25GEA 663 EUR
SIAL451665-25G SIAL451665-5G
Cloreto de cobre (II), Sigma-Aldrich®
Cloreto de cobre (II)
Fórmula: Cl₂Cu
Peso Molecular: 134.45 g/mol
Ponto de ebulição: 1365.85
Ponto de Fusão: 628
Densidade: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010972
Número CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660