Print…
Cloreto de cobre (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Copper dichloride, Cupric chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500
8.18247.0100EA 39.8 EUR
8.18247.0100 8.18247.0500
Cloreto de cobre (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de cobre (II)
Fórmula: Cl₂Cu
Peso Molecular: 134.45 g/mol
Ponto de ebulição: 1365.85
Ponto de Fusão: 628
Densidade: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010972
Número CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2