Print…
Cloreto de cobre (II), ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper dichloride, Cupric chloride
Ampulado sob árgon
35673.06 35673.14 35673.22
35673.06EA 145 EUR
35673.06 35673.14 35673.22
Cloreto de cobre (II), ultra seco ≥99.995% (baseado em metais)
Cloreto de cobre (II)
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-39-4 Molecular Formula: CuCl2 Formula Weight: 134.45 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.386 Appearance: Yellow-browm Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 620° Boiling Point: 993° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010972
Fórmula: Cl₂Cu
Peso Molecular: 134.45 g/mol
Ponto de ebulição: 993 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 620 °C
Densidade: 3.386
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010972
Número CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2633