Print…
Cloreto de cobre (II), anidro 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper dichloride, Cupric chloride
206530010 206532500 206530025
ACRO206530010EA 104 EUR
ACRO206530010 ACRO206532500 ACRO206530025
Cloreto de cobre (II), anidro 99%, extra puro
Cloreto de cobre (II)
Fórmula: Cl₂Cu
Peso Molecular: 134.45 g/mol
Ponto de ebulição: 993 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 498 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010972
Número CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Encomendar
Appearance Brown Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (CuCl2)
Water ≤0.75 %
Impurity ≤0.75 % (Cupric nitrate)
Insoluble matter ≤0.25 % (in water)