Print…
Cloreto de cobre (I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
651745-25G 651745-5G
SIAL651745-25GEA 433 EUR
SIAL651745-25G SIAL651745-5G
Cloreto de cobre (I), Sigma-Aldrich®
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Ponto de ebulição: 1367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 4,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690