Print…
Cloreto de cobre (I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cloreto de cobre
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
229628-100G 229628-10G
SIAL229628-100GEA 687 EUR
SIAL229628-100G SIAL229628-10G
Cloreto de cobre (I), Sigma-Aldrich®
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Peso Molecular: 99 g/mol
Ponto de ebulição: 1367
Ponto de Fusão: 430
Densidade: 4.145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690