Print…
Cloreto de cobre (I) 97%, grade reagente
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cloreto de cobre
212946-2KG 212946-500G
212946-2KGEA 271.77 EUR
212946-2KG 212946-500G
Cloreto de cobre (I) 97%, grade reagente
Cloreto de cobre (I)
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: ClCu
Peso Molecular: 99 g/mol
Ponto de ebulição: 1.490 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 430 °C
Densidade: 3.530 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Encomendar
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)