Print…
Cloreto de cobre (I), EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cloreto de cobre
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02739.0250 1.02739.9025
1.02739.0250EA 879 EUR
1.02739.0250 1.02739.9025
Cloreto de cobre (I), EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Cloreto de cobre (I)
Fórmula: ClCu
Peso Molecular: 99 g/mol
Ponto de ebulição: 1367
Ponto de Fusão: 430
Densidade: 4.145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010971
Número CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Encomendar
Solubility 0.001 - 0.1 g/l
Melting Point 422 °C
Molar Mass 99 g/mol
Bulk Density 1600 - 1800 kg/m3
Boiling Point 1367 °C
Density 4.14 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material