Cloreto de cobre (I) ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Fórmula:
ClCu Ponto de ebulição: 1490 °C Ponto de Fusão: 430 °C Densidade: 4,14 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010971 Número CAS: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 14,2660 |